Germanium 1000 mg/Li vatten med spår av fluorvätesyra (av (NH₄)₂GeF₆) Specpure® standard för ICP
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
42242.AD
42242.AE
42242.AP
42242.ADEA
1650
SEK
42242.AD
42242.AE
42242.AP
Germanium 1000 mg/Li vatten med spår av fluorvätesyra (av (NH₄)₂GeF₆) Specpure® standard för ICP
Standarder
Cationic Standards
Germanium Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂GeF₆ in H₂O/trace F-
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085310
Certifikat: Traceable to NIST