Svavel 10000 mg/Li vatten (av (NH₄)₂SO₄) Specpure® standard för ICP
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
14436.AD
14436.AE
14436.AP
14436.ADEA
2250
SEK
14436.AD
14436.AE
14436.AP
Svavel 10000 mg/Li vatten (av (NH₄)₂SO₄) Specpure® standard för ICP
Standarder
Cationic Standards
Sulphur Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂SO₄ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085316
Certifikat: Traceable to NIST