Svavel 1000 mg/Li vatten (av (NH₄)₂SO₄) Specpure® standard för AAS
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
22958.AE
22958.AP
22958.AEEA
1025
SEK
22958.AE
22958.AP
Svavel 1000 mg/Li vatten (av (NH₄)₂SO₄) Specpure® standard för AAS
Standarder
Cationic Standards
Sulphur Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂SO₄ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085316
Certifikat: Traceable to NIST