Svavel 1000 mg/Li vatten (av (NH₄)₂SO₄) Specpure® standard för ICP
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
13842.AD 13842.AE 13842.AP
13842.ADEA 1350 SEK
13842.AD 13842.AE 13842.AP
Svavel 1000 mg/Li vatten (av (NH₄)₂SO₄) Specpure® standard för ICP
Standarder Cationic Standards Sulphur Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂SO₄ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085316
Certifikat: Traceable to NIST