2-Bromo-9-fluorenone 96%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Bromo-9H-fluoren-9-one
H55962.MC H55962.ME H55962.14
H55962.MCEA 0 SEK
H55962.MC H55962.ME H55962.14
2-Bromo-9-fluorenone 96%
2-Bromo-9-fluorenone
Formel: C₁₃H₇BrO
MW: 259,1 g/mol
Smältpunkt: 146…148 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010789
CAS nummer: 3096-56-8