2-Cyclohexen-1-one ≥96.0%
Leverantör: TCI
Fara
C0707-25ML C0707-500ML C0707-100ML
TCIAC0707-25MLEA 335 SEK
TCIAC0707-25ML TCIAC0707-500ML TCIAC0707-100ML
2-Cyclohexen-1-one ≥96.0%
2-Cyclohexen-1-one
Formel: C₆H₈O
MW: 96.13 g/mol
Kokpunkt: 171°C
Flampunkt: 56°C
MDL Number: MFCD00001577
CAS nummer: 930-68-7
EINECS: 213-223-5
UN: 2929
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f5cbc2732a9210dfb896e40a2ecbb47391f57b1&vid=5f5cbc2732a9210dfb896e40a2ecbb47391f57b1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %