Kaliumsulfat, vattenfri ≥99% ACS
Leverantör: VWR Chemicals
1B1106-1KGEA 4900 SEK
1B1106-1KG 1B1106-500G
Kaliumsulfat, vattenfri ≥99% ACS
Potassium sulphate
Formel: K₂SO₄
Kokpunkt: 1698 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 1069 °C
Densitet: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011388
CAS nummer: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759
Order Now
Specifikation testresultat
Calcium <0.01%
Chloride ≤0.001%
Heavy metals ≤0.0005%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.0005%
Magnesium ≤0.005%
Nitrogen compounds ≤0.0005%
pH (5%, Water) at 25 °C 5.5 — 8.5
Purity ≥99%
Sodium ≤0.02%