Oleinsyra ≥85.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
(9Z)-9-Octadecenoic acid
O0011-25ML
O0011-500ML
TCIAO0011-25MLEA
215
SEK
TCIAO0011-25ML
TCIAO0011-500ML
Oleinsyra ≥85.0%
Oleinsyra
Formel:
C₁₈H₃₄O₂ Kokpunkt: 285°C Densitet: 0,8946 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 187°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00064242 CAS nummer: 112-80-1 EINECS: 204-007-1 Merck Index: 14,06828 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 85.0 % |