Tetrahydropyran för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43950.0250 8.43950.1000
8.43950.0250EA 1300 SEK
8.43950.0250 8.43950.1000
Tetrahydropyran för syntes, Sigma-Aldrich®
Tetrahydropyran
Formel: C₅H₁₀O
Kokpunkt: 88 °C (1013 hPa)
Densitet: 0,881 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006585
CAS nummer: 142-68-7
EINECS: 205-552-8
UN: 3271
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09356
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 80.2 g/l (25°C)
Melting Point -49.2 °C
Boiling Point 88 °C (1013 hPa)
Flash Point -16 °C
Density 0.88 g/cm3 (25 °C)