Trådlöst övervakningssystem, Smart-Vue
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
SV206-101 SV104-502 SV200-101 SV200-201 SV201-101 SV201-201 SV202-101 SV202-201 SV203-101 SV203-201 SV204-201 SV100-501 SV209-101 SV509-500 SV500-501 SV212-501 SV205-101 SV209-201 SV208-101 SV207-201 SV207-101 SV206-201 SV103-503 SV106-503-LSB SV103-511-LSB SV103-512-LSB SV103-513-LSB SV103-514-LSB SV603-500-LSB SV604-500-LSB SV605-500-LSB SV606-500-LSB SV607-500-LSB SV608-500-LSB SV609-500-LSB SV610-500-LSB SV611-500-LSB SV612-500-LSB
620-1895EA 6925 SEK
620-1895 620-1879 620-1890 THBRSV200-201 620-1891 THBRSV201-201 620-1892 THBRSV202-201 620-1893 THBRSV203-201 THBRSV204-201 620-1887 THBRSV209-101 620-1898 620-1897 THBRSV212-501 620-1894 THBRSV209-201 620-1896 THBRSV207-201 620-1876 THBRSV206-201 620-1877 THBRSV106-503-LSB THBRSV103-511-LSB THBRSV103-512-LSB THBRSV103-513-LSB THBRSV103-514-LSB THBRSV603-500-LSB THBRSV604-500-LSB THBRSV605-500-LSB THBRSV606-500-LSB THBRSV607-500-LSB THBRSV608-500-LSB THBRSV609-500-LSB THBRSV610-500-LSB THBRSV611-500-LSB THBRSV612-500-LSB
Trådlöst övervakningssystem, Smart-Vue
Övervakningssystem CO2- och temperaturövervakningssystem
Ambient measurements or monitoring of laboratory equipment.
  • Lättavläst visning av övervakade börvärden direkt på modulen
  • Trådlös dataöverföring (868 MHz): ingen ledningsdragning eller ombyggnation krävs för installation
  • Helt integrerad, öppen programvara: data kan lätt exporteras till Excel, Word eller PDF
  • Överföring av säkerhetssignal: automatisk signaligenkänning gör det möjligt att använda varje modul som signalförstärkare
  • Kan nås överallt via internet med hjälp av klientprogramvaran Smart-Vue
Skyddar värdefulla provers integritet genom kontinuerlig övervakning och rapportering av kritiska förhållanden, t.ex. temperatur, relativ luftfuktighet, procent CO₂ och differentialtryck. Kan användas i miljöer där behovet av kontroll är stort, bl.a. inom läkemedelsproduktion, bioteknik, IVF-kliniker, kliniska studier och diagnostiska laboratorier, samt i lagerutrymmen. Om min/max värden uppnås skickas meddelanden omedelbart till användaren med hjälp av en utvald larmmetod (visuell larmsignal, fax, telefon, e-post eller sms).
Traceability to 21 CFR part 11
Certifikat: Spårbarhet med verifieringskedja för att uppfylla 21 CFR del 11
Beställningsinformation: Fler moduler för mätning av CO?, tryck, mA-analoga utgångssignaler och torrkontaktingångar är tillgängliga. Kontakta oss för ytterligare information angående modeller och extratillbehör.
Leveransinformation: Paketet består av: modul, givare, 3,6 V litiumbatteri, hållare med kardborrband för montering, magnet och maskinvara, CD-ROM med drivrutiner och användarhandböcker. Signalförstärkare (tillval), mottagare (krävs) och larmsystem måste beställs separat.
Observera: * Larmsystem med inbyggt 3,6 V litiumbatteri för backup av minne, förhindrar att data förloras vid strömavbrott.