Dekontaminationslösning, DNA-ExitusPlus™
Leverantör: PanReac AppliChem
A7089.0500 A7089.0100 A7089.2500RF A7089.1000RF
A7089.0500EA 1450 SEK
A7089.0500 A7089.0100 A7089.2500RF A7089.1000RF
Dekontaminationslösning, DNA-ExitusPlus™
Rengöringsmedel Dekontamineringsmedel
Solution for the removal of DNA and RNA contamination from surfaces. Suitable for cleaning PCR work stations and equipment, electrophoresis equipment, as well as pipettes and reaction tubes, for example.
  • Alla komponenter är nedbrytningsbara och icketoxiska för människa och miljö
  • Fritt från mineralsyror och alkaliska lösningar
  • Fritt från organiska lösningsmedel eller lättflyktiga ämnen
  • Leveresas i sprut- eller refillflaska (RF)