qPCR Mixes, PerfeCTa™ SYBR® Green SuperMixes och FastMixes™
Leverantör: Quantabio
95071-012 95071-05K 95072-012 95072-05K 95072-250 95073-012 95073-05K 95073-250 95074-012 95074-05K 95074-250 95054-02K 95055-02K
733-1378EA 11075 SEK
733-1378 733-1379 733-1382 733-1383 733-1381 733-1386 733-1387 733-1385 733-1390 733-1391 733-1389 733-1247 733-1251
qPCR Mixes, PerfeCTa™ SYBR® Green SuperMixes och FastMixes™
Nukleinsyrareagens qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
PerfeCTa® SYBR® Green SuperMixes och FastMixes™ ger effektiv, känslig och exakt kvantitativ PCR med specialanpassade buffertar och SYBR® Green-stabiliseringsmedel som maximerar fluorescerande signal och PCR-effektivitet samt minskar primerhybridisering. Dessa SuperMixes och FastMixes™ har optimerats för alla PCR- instrumentplattformar för realtid, även de som kräver normalisering med ROX-referensfärg eller fluorescein.
  • FastMixes™ gör körtiderna kortare, och fler experiment per dag kan därmed genomföras
  • Brett dynamiskt omfång betyder att data från tidigare prover kan uppnås med större tillförlitlighet
  • Överlägsen antikroppsförmedlad "Hot-start" ger högre specificitet och därmed exaktare kvantifiering
  • Korta cyjkeltider med befintliga primeruppsättningar betyder att man inte behöver genomföra omoptimering och höjer produktiviteten
PerfeCTa® SYBR® Green SuperMixes med 2X koncentration är reaktionsblandningar som är färdiga att använda och som innehåller alla komponenter för qPCR, förutom primrar och templat. En nyckelkomponent i dessa SuperMixes är AccuStart™ Taq DNA-polymeras, som möjliggör specifik och effektiv primerextension vid rumstemperatur. AccuStart™ Taq DNA-polymeras innehåller monoklonala antikroppar som binder och inaktiverar polymeras före det inledande denatureringssteget i PCR. Vid värmeaktivering denatureras antikropparna irreversibelt, och fullt aktivt och omodifierat Taq DNA-polymeras frisätts.
PerfeCTa® SYBR® Green FastMixes™, 2x koncentration, är lättanvända reaktionsblandningar som ger maximal effektivitet, känslighet och specificitet för PCR och en robust fluorescerande signal med antingen snabbt eller konventionellt cyklingsprotokoll. Korta cykeltider uppnås med omedelbar aktivering av AccuStart™ Taq DNA-polymeras i kombination med snabb polymerisationskinetik. Högkvalitets-qPCR kan uppnås på 33 minuter.