qPCR low ROX-mix, ABsolute™
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
AB-1318/B AB-1319/A AB-1322/B AB-1323/A
733-0384EA 21275 SEK
733-0384 733-0385 733-0392 733-0393
qPCR low ROX-mix, ABsolute™
Nukleinsyrareagens qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
ABsolute™ qPCR Low ROX Mixes är optimerade för användning av realtidsinstrument som med större hastighet kan detektera färger med långa våglängder, som t ex ABI 7500. Den lägre nivån av ROX underlättar normalisering över plattan, samtidigt som den bevarar analysens känslighet. Blandningarna innehåller alla komponenter som krävs för att utföra kvantitativ PCR, med undantag för templat och primrar/prober. 2X qPCR mixen innehåller reaktionsbuffert som tillhandahåller hög känslighet, specificitet och reproducerbarhet.
  • Innehåller hotstartsenzymet Thermo-Start® DNA Polymerase för ökad specificitet och optimerad buffert för maximal känslighet
  • Utmärkt reproducerbarhet, där alla batcher genomgår omfattande kvalitetskontroll för att säkerställa jämn kvalitet mellan batcherna och analyserna
  • Optimerad buffert särskilt utformad för realtidsinstrument som med större hastighet kan detektera färger med långa våglängder