ABsolute™ qPCR Capillary Mixes
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
AB-1283/B
AB-1285/B
733-0380EA
24200
SEK
733-0380
733-0634
ABsolute™ qPCR Capillary Mixes
Nukleinsyrareagens
qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
ABsolute™ qPCR Capillary Mixes innehåller en optimerad reaktionsbuffert särskilt avsedd för att ge högsta möjliga känslighet, specificitet och konsekventa slutpunktsvärden i realtidsinstrument som använder glaskapillärer, som t ex Roche LightCycler®. 2X Mixarna innehåller alla komponenter som krävs för att utföra kvantitativ PCR, med undantag för templat och primrar/prober.
- Innehåller hotstartsenzymet Thermo-Start® DNA Polymerase för ökad specificitet och optimerad buffert för maximal känslighet
- Utmärkt reproducerbarhet, där alla batcher genomgår omfattande kvalitetskontroll för att säkerställa jämn kvalitet mellan batcherna och analyserna
- Optimerad buffert särskilt utformad för realtidsinstrument som använder glaskapillärer