Tris-Borat-EDTA-buffert (TBE) (10x)
Leverantör: PanReac AppliChem
A0972.1000
A0972.5000PE
A0972.1000EA
790
SEK
A0972.1000
A0972.5000PE
Tris-Borat-EDTA-buffert (TBE) (10x)
Buffertar
Buffertar för elektrofores
Runningbuffert
10X koncentrerad lösning av 0,89 M Tris, 0,89 M borsyra 0,02 M EDTA.Na₂, pH 8,3 ±0,2.
CT = Cubitainer®