Färgämnen för nukelinsyragel, GelRed™ och GelGreen™
Leverantör: Biotium
41001
41002
41003
41004
41003-1
41005
41005-1
41003-T
41002-1
41001.EA
5050
SEK
41001.
41002.
41003.
41004.
41003-1
730-1535
41005-1
41003-T
41002-1
Färgämnen för nukelinsyragel, GelRed™ och GelGreen™
Infärgningsmedel
Färger för Elektrofores
GelRed and GelGreen are highly sensitive DNA/RNA gel stains made safe by preventing penetration into cells.
- Högkänsligt färgämne både vid användning före eller efter gjutning av gel
- Tål mikrovågor och kan förvaras vid rumstemperatur
- GelRed har visat sig vara mindre mutationsframkallande än etidiumbromid
- Ingen avfärgning krävs
GelRed är kompatibel med alla 312 nm-transilluminatorer av standardtyp.
GelGreen kan användas med 254 nm UV-transilluminator eller gel-avläsare för excitation med naturligt ljus.