Dip Slides
Leverantör: VWR Chemicals
535122FEA 270 SEK
535122F 535092Q 535094S 535102B 535104D 535112D 535114F 535124H 535132H 535134J 535142J 535152L 535162N 535174R 535182R 535202E 535204G 535154N 535144L 535164P 535172P 535184T 535302D 535303D 535304D 535305D 535306D 535307D 535309D 535310D 535311D 535312D 535314D 535316D 535317D 535318D 535319D 535320D 535321D 535323D 535324D 535325D 535326D 535327D 535328D 535329D 535308D 535315D
Dip Slides
Media Beredda mikrobiologiska media
Doppglas för mikrobiologisk övervakning på ytor och i vätskor. Varje glas har medium på båda sidor, antingen samma medium eller olika medier på glasets båda sidor. Detta gör det möjligt att ta prov på två ytor med varje glas. Tester med doppglas är en säker, tillförlitlig, ekonomisk och snabb indikator på närvaron av mikroorganismer. Doppglas med snäpplock har större kontaktyta.
  • Levereras sterila
  • Provtagning tar bara några sekunder
  • Resultatet kan enkelt avläsas efter bara 24–48 timmar