Plattor, 90 mm, strålsteriliserade
Leverantör: VWR Chemicals
111114ZIEA
560
SEK
111114ZI
131114ZI
131114PY
131114RY
111114TI
131114TI
110802ZI
130802ZI
110884ZI
130884ZI
110774ZI
110070PY
110884CY
112750ZI
130884CY
110884TI
110802ZIMP
110884TIMP
110774ZIMP
111114TIMP
111114ZIMP
112230CAMP
131114TIMP
131114ZIMP
131114PYMP
281112ZI
280882TI
280882ZI
281112TI
281112TI30
499270OO
131114XI
285712TI
Plattor, 90 mm, strålsteriliserade
Media
Beredda mikrobiologiska media
Finns som 90 mm platta enligt standarder. TLHTh Tween®, lecitin, histidin, tiosulfat) används för neutralisering. Plattorna finns som dubbel- eller trippelförpackade. Strålningsindikator i varje förpackning.
- Trippelförpackning säkrar att själva förpackningen inte kontaminerar miljön då det yttersta lagret fjärnas precis innan renrumsområdet. Finns med strålnings-/dosimetricertifikat
- VHP resistensstudier finns för alla trippelförpackade plattor
Storage: 15 to 25 °C for plates 280882TI, 280882ZI, 281112TI and 281112ZI; 2 to 14 °C for all the other plates.
Förpackning: The plates are packed 10 each in a plastic shrink-wrapped bag. Box contains 2 bags with a total of 20 or 6×10 plates.