Kontaktplattor
Leverantör: VWR Chemicals
AX061101EA
1225
SEK
AX061101
AX061102
AX061104
AX061105
Kontaktplattor
Media
Kontaktplattor
Alla odlingsmedier tillverkas av utvalda, dehydrerade baser och uppfyller kraven i ISO 11133 (livsmedelsmikrobiologi). Medierna produceras under GMP med den senaste teknik och genomgår stränga kvalitetskontroller.
- Förpackade under renrumsförhållanden för att undvika kontaminering
- Förvaras vid 2 till 8 °C
- Tillverkade under GMP och enligt gällande farmakopé- och ISO-bestämmelser