11.4.1285
22.16.90.036.2
22.16.90.555.2
22.16.90.556.2
22.16.55.153
AX051105EA
825
SEK
AX051105
AX051112
AX051101
AX051121
AX051120
AX051124
AX051131
AX051132
AX051150
AX051163
100053UA
100063UA
100460ZF
102770ZA
100121ZA
100191ZF
101114ZA
100793ZA
101591ZF
101274ZA
100253NF
100980ZA
100331ZA
100460GF
100371ZA
100742ZA
100641ZA
100560ZA
100720ZA
100774ZA
100782ZA
100070ZA
101938ZF
100884ZA
100911ZA
100692ZA
101004ZA
101023ZA
101183ZA
101203ZA
AX051165
AX051166
100082XA
100460XF
102950IM
100253ZF
100353OF
100582ZA
101011ZA
101114SA
101241ZF
101294ZA
101320ZA
112321TA
101114IF
102898KA
102918ZA
170082UA
170560ZA
170692ZA
170774ZA
170793NA
170793ZA
170802ZI
170884CF
170884ZA
170980ZA
171023ZA
171114ZA
171250ZA
171274ZA
171300ZA
171320ZA
171380ZA
171400ZA
100884CF
100544ZA
100613IF
111114NF
101141AA
100250DF
100582JA
101241AF
101114AF
100544XA
100582XA
102310XF
103660XF
101611ZA
100611ZA
103650YF
100731ZA
103554ZA
100692PA
170641ZA
170731ZA
173554ZA
104744ZA
100613DA
102470ZF
104852AF
103542ZF
100158JF
AX051168
200460GF
100222ZA
112230CA
11.1285
100852ZA
101345ZA
173580ZA
175160ZA
100772ZA30
22.16.90.036.2
22.16.90.555.2
22.16.90.556.2
100470ZA
171141AA
172321ZA
173241ZA
100542CA
120460GF
175350ZA
121114ZA
121294ZA
102950IMMP
102898KAMP
175160ZAMP
173580ZAMP
173554ZAMP
171400ZAMP
171320ZAMP
171300ZAMP
171274ZAMP
170793ZAMP
170692ZAMP
170560ZAMP
101611ZAMP
100611ZAMP
100582ZAMP
100582XAMP
100582JAMP
100560ZAMP
100544ZAMP
100253ZFMP
100070ZAMP
100063UAMP
100053UAMP
101004ZAMP
101294ZAMP
101274ZAMP
101203ZAMP
101114ZAMP
101114IFMP
101114AFMP
100641ZAMP
100884ZAMP
100793ZAMP
100782ZAMP
100774ZAMP
100731ZAMP
100692ZAMP
102502ZA
175452ZA
22.16.55.153
105452ZA
100882ZA
600343GF
171212ZA
100882EA
175584ZA
100101ZA
100782XA
105406ZF
AX051169
103580ZF
175566ZA
101112DA
101610AA
175880ZA
120070ZA
120774ZA
122310XF
121203ZA
100521ZA
120063UA
120582ZA
102310CF
100462AF
171142AF
170460GF
106060ZA
121004ZA
120053UA
120462AF
122230CA
106050ZA
122898KA
106170ZA
100542YA
103332YA
170460ZF
100580ZA
172324ZA
100793NA
295025ZA
291370ZA
106340ZA
106140AA
106181ZA
106370ZF
105190ZA
103662ZA
101250ZA
176181ZA
102684XA
170540YA
171002ZA
120884CF
122950IM
175592ZA
105442AF
101142AF
106822ZAB
120460ZF
106820ZA
VWR® Culture Media, Ready To Use, In Plates
Media
Beredda mikrobiologiska media
För olika mikrobiologiska tillämpningar.
- Förpackade under renrumsförhållanden för att undvika kontaminering
- Tillverkade enligt formler som följer specifikationer från olika farmakopé- och ISO-bestämmelser
- Specialförpackningar för 55 mm breda plattor
Specialförpackningen för 55 mm breda plattor har flera fördelar: plattorna skyddas väl vid transport och förvaring, de kan återanvändas för att transportera plattorna efter användning och är återvinningsbara (PET). Plattorna kan förvaras vid 2 till 14 °C.
Certifikat: *Chromocult® is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany. This ready to use medium is made using only Chromocult® dehydrated media produced by Merck KGaA and Agar.
Förpackning: Cellophane bag packaging containing 3×10 or 3×3×10 (55 mm plates) or 4×5 or 6×4×5 (90 mm plates).