VWR®, kulturmedia, redo att användas, i rör
Leverantör: VWR Chemicals
AX011101EA
1800
SEK
AX011101
AX011137
AX011120
AX011112
AX011122
AX011113
AX011124
AX011103
AX011129
AX011130
AX011139
AX011141
AX011144
AX011146
AX011155
AX011158
AX011159
710-0379
AX011176
AX011184
AX011186
351430XF
351430ZF
790360WF
361430XF
730731ZA
613270ZA
730733IA
499127OO
601320ZA
601370ZA
601410ZF
601450ZA
601580ZA
610173ZA
610753ZA
611121ZA
611314ZA
611585ZA
611830ZA
613155ZA
621051ZA
600113ZA
600343ZF
610360ZF
600834ZA
600954ZA
601083ZA
601314ZA
601320XA
640431ZA
640504ZA
690042ZA
690144ZA
690450ZA
710360ZF
721115TA
730774ZA
761320WA
731203ZA
731250ZA
AX011194
AX011192
611770ZA
751121ZA
641114ZA
AX011196
640971ZA
641071ZA
600304ZA
600531ZA
600592ZA
600894ZA
600944ZA
601121ZA
601770ZA
602524ZF
632100ZF
640511ZA
640884CA
651820ZA
661161XF
690440ZA
730144WA
890450WA
690674ZA
613120ZA
601121OA
690592ZA
651810ZA
601060AA
601060ZA
603552ZA
650450ZA
601030ZA
690450XA
640504XA
603572ZA
499128OO
663650YF
720582ZA
720774ZA
723650YF
640884DA
611122OA
602600OA
AX011197
AX011199
AX011200
600621ZA
622370XA
730884CA
731114ZA
731183ZA
721112ZA
601850ZA
734702IA
825262ZA
825290ZA
601780ZA
745470ZF
601314ZAMP
640431ZAMP
632100ZFMP
613155ZAMP
611585ZAMP
610360ZFMP
603552ZAMP
640511ZAMP
601320XAMP
640884DAMP
601060AAMP
600954ZAMP
600834ZAMP
600621ZAMP
600531ZAMP
600343ZFMP
600304ZAMP
601370ZAMP
723650YFMP
890450WAMP
790360WFMP
761320WAMP
751121ZAMP
731250ZAMP
730884CAMP
730774ZAMP
730733IAMP
640504ZAMP
730144WAMP
721115TAMP
720582ZAMP
710360ZFMP
690674ZAMP
690450ZAMP
690450XAMP
690144ZAMP
690042ZAMP
663650YFMP
640971ZAMP
730731ZAMP
661161XFMP
651820ZAMP
733552ZA
632512ZA
825490ZA
601120AF
601314TH
651812ZA
615870ZA
610173ZAMP
AX011202
AX011203
AX011204
AX011205
826030ZA
640884ZA
710884CA
616170ZA
690894ZA
705870YA
695640RA
695640XA
692260ZA
613430ZA
611310TA
640082ZA
611780ZA
616350SA
361430ZF
606460ZA
615650ZA
610343VF
690451ZA
600170ZA
612760TA
614990TA
640504AA
616620XA
601122ZA
611122ZA
725682ZA
VWR®, kulturmedia, redo att användas, i rör
Media
Beredda mikrobiologiska media
För olika mikrobiologiska applikationer.
- Storage at room temperature for selected media
- Compact packaging, tubes are fitted with aluminium screw caps
- Media, batch number and expiry date printed on every single tube
Förpackning: Supplied in boxes of 20, 50 or 120 tubes.