Odlingsmedier, MediaBag
Leverantör: VWR Chemicals
Varje påse innehåller en uppvägd mängd granulerat substrat och levereras förpackad och strålsteriliserad. Färdig för odling - tillsätt bara sterilt vatten och provmaterial.
- Sparar plats, inga flaskor som tar plats på hyllan
- Lång hållbarhet
- Ingen autoklavering och optimal löslighet
- För en dammfri arbetsmiljö
The following media are available for the bag system:
Buffered peptone water (BPW), in compliance with ISO 6579-1:2017, is a non selective pre-enrichment broth to increase recovery of bacteria, particularly pathogenic Enterobacteriaceae from foodstuffs
Tryptic soy broth (TSB) used mainly for Media Fill test
Fraser broth base used for the selective enrichment of Listeria spp.
Lactose broth used as a preliminary test for coliform bacteria detection
MacConkey broth for the detection and enumeration of coliforms
Non selective pre-enrichment broth to increase recovery of bacteria, particularly pathogenic Enterobacteriaceae from foodstuffs. The culture medium complies with ISO 6579:2002.
The lab-blender bag contains 5,75 g of BPW to which 225 ml of sterile water and 25 g (or 25 ml) of sample material is added.
More media are available on request.
The following media are approved for the bag system:
Certifikat: Mediesammansättningen är enligt standardmetoder som ISO, AFNOR, NMKL etc.
Förpackning: På förfrågan kan kundspecifikt medium och förpackningsformat erbjudas.