Förvaringssystem, Cryoinstant
Leverantör: VWR Chemicals
Mikrobiologiska laboratorier behöver en enkel procedur för bevarande av viktiga mikroorganismer, i stället för ständig vidareodling som leder till kontaminerade kulturer, minskad livsduglighet och introduktion av biokemiska och genetiska modifieringar. Cryoinstant består av 25 porösa kulor i en flaska fylld med buljong som innehåller glycerol. Mikroorganismer binds till kulornas porösa yta. Överskottet av buljong sugs av och flaskorna förvaras i frys vid ned till –70 °C.
- Snabbt och lätt att använda
- Färgkodning
- Förvaring ned till –70 °C
- Kvalitetskontrollerat med avseende på fertilitet och sterilitet
Förpackning: Cryoinstant förpackas i lådor om 50 st 2 ml-flaskor.
Learn more
![](/m-se.vwr.com/sv_SE/images/about_vwr_275x315.jpg)