Odlingsmedier, Chromocult® och Fluorocult®
Leverantör: Merck
1.04030.0500 1.10294.0500 1.10426.0500 1.10620.0500 1.12588.0500 1.00950.0500 1.00850.0500
1.04030.0500EA 6280 SEK
1.04030.0500 1.10294.0500 1.10426.0500 1.10620.0500 1.12588.0500 1.00950.0500 1.00850.0500
Odlingsmedier, Chromocult® och Fluorocult®
Media Dehydrerade mikrobiologimedia
Kromogena medier utgör en metod för snabb identifiering av karaktäristiska bakteriella enzymer. Vi har ett brett sortiment av fasta och flytande odlingsmedier från Merck som även möjliggör fluorescent detektion av E. coli under märket Fluorocult®. Fluorocult® odlingsmedier har samma innehåll som standardmedierna, plus substratet MUG. Några av medierna innehåller även tryptofan som substrat för en eventuell indolreaktion som ytterligare bekräftelse på E. coli-förekomst. Fluorocult®-metoden kan ge ett positivt resultat inom endast 24-48 timmar. Med kromogena medier är en direkt identifiering möjlig med hjälp av den karaktäristiska kolonifärgen på själva odlingsmediet, utan några ytterligare tillsatser. Det är möjligt att urskilja enstaka positiva kolonier, även vid stora mikrobantal.
  • Snabbare: spar 3-4 dagar jämfört med den vanliga metoden
  • Snabb identifiering med UV-lampa (Fluorocult®) eller via färgändring (Chromocult®)
  • Enkel tolkning, möjligt visualisera en hel serie olika färger på organismer i samma odlingsmedium