Media Supplement
Leverantör: Merck
1.04039.0001
1.00092.0010
1.00093.0010
1.09877.0010
1.09875.0010
1.00898.0010
1.00051.0010
1.00079.0010
1.12122.0010
1.11781.0010
1.07627.0010
1.07624.0010
1.07006.0010
1.09874.0010
1.00045.0010
1.00888.0010
1.00071.0010
1.08981.0100
1.04039.0001EA
566
SEK
1.04039.0001
1.00092.0010
1.00093.0010
1.09877.0010
1.09875.0010
1.00898.0010
1.00051.0010
1.00079.0010
1.12122.0010
1.11781.0010
1.07627.0010
1.07624.0010
1.07006.0010
1.09874.0010
1.00045.0010
1.00888.0010
1.00071.0010
1.08981.0100
Media Supplement
Media
Mikrobiologiska tillsatser och supplement
Isolering av mikroorganismer kräver ofta användning av selektiva medier. Användning av frystorkade supplement garanterar en optimal och standardiserad mediaberedning och prestanda hos det selektiva mediet.
- Inga aerosoler frigörs vid öppnandet, därför minimeras exponeringen för giftiga ämnen
- Användarvänliga skruvlock som kan öppnas enkelt och säkert
- Standardvolymer förenklar beredningen