Chromocult® Enterobacter sakazakii agar
Leverantör: Merck
1.00873.0500 1.00873.0100
1.00873.0500EA 19390 SEK
1.00873.0500 1.00873.0100
Chromocult® Enterobacter sakazakii agar
Media Dehydrerade mikrobiologimedia
Selektivt medium för detektion av Enterobacter sakazakii i mjölkpulver och mjölkersättningspulver för småbarn. Basen i Chromocult® Enterobacter sakazakii-agarn ger god tillväxt och stark infärgning av E. sakazakii-kolonier. Tillsats av inhibitorer och inkuberingstemperatur vid 44 °C leder till kraftigt reducerad tillväxt av de flesta andra befintliga grampositiva och gramnegativa bakterier. E. sakazakii är ß-D-glucosidaspositiv och växer som blågröna kolonier på detta medium. Inkubering: 24 ±2 timmar vid 44 ±1 °C. Inkuberingstemperaturen påverkar kraftigt denna metods känslighet och selektivitet. Temperaturer över 45 °C hämmar tillväxten av E.sakazakii. Temperaturer under 43 °C minskar hämningen av andra förekommande bakterier.
  • Prisvärd, tillförlitlig snabb och säker detektion av Enterobacter sakazakii med kromogent medium
  • Hög säkerhet - den unika kromogena tekniken är det enda sättet Enterobacter sakazakii kan detekteras säkert och tydligt
  • Enkel tolkning inom 24 timmar. Endast Enterobacter sakazakii resulterar i turkosfärgade kolonier, övriga bakterier hämmas eller förblir färglösa
  • Rekommenderas i ISO 22964