VWR® Contact Plates, Blister Packed, Irradiated
Leverantör: VWR Chemicals
251183ZAEA 1025 SEK
251183ZA 250641ZA 250063UA 250544ZI 251114ZI 271114ZI 251114PY 251114RY 271114RY 251114TI 271114TI 250884ZI 270884ZI 250884TI 270884TI 250774ZI 270774ZI 250774TI 270774TI 250070ZI 251203ZA 250793ZI 250884CY 250560ZA 251114SI 251114AF 251203TA 250542CA 251114SIMP 251114RYMP 251114PYMP 251114AFMP 250884CYMP 250063UAMP 250070ZIMP 251114ZIMP 251114TIMP 251203TAMP 251183ZAMP 270884CY 252310XF 256321AA
VWR® Contact Plates, Blister Packed, Irradiated
Media Kontaktplattor
Finns i två förpackningsstorlekar - trippelförpackade (24 plattor per förpackning) och dubbelförpackade (30 plattor per förpackning). Plattorna är förpackade i blisterförpackning med 6 i varje. Varje avdelning innehåller 1 platta så varje gång du öppnar en avdelning använder du endast 1 platta. Finns med TLHTh-neutraliseringsmedel (Tween®, lecitin, histidin, tiosulfat).
  • Dubbel-eller trippelförpackning förhindrar kontaminering under transport och förvaring
  • Finns med certifikat för strålning/dosimetri
  • VHP-resistensstudier finns för alla plattor med trippelförpackning
  • Förvaras i rumstemperatur (2 till 8 °C för TSA-penas)
Förpackning: 5×6 or 4×5×6 plate packs consist of 5 blister packs with an additional cellophane bag. 4×6 plate packs comprise of 4 blister packs with 2 additional cellophane bags. An irradiation indicator is featured on each blister.