Crack Set för provberedning, Supelco®
Leverantör: Merck
1.14687.0001
1.14688.0001
1.14963.0001
1.14687.0001EA
1940
SEK
1.14687.0001
1.14688.0001
1.14963.0001
Crack Set för provberedning, Supelco®
Testkit för miljöanalys
Complete sets for digestion in a thermoreactor. The subsequent determination can be carried out in Spectroquant® test cells or reagent test sets. Crack Sets are easy to use and make sample preparation straightforward. For the preparation of dirty, coloured or samples with high levels of suspended material prior to using the appropriate Spectroquant® kit.
- Innehåller reagenser som krävs för testen
- Enkel att använda med steg-för-steg-instruktioner