Spectroquant® COD-celltest för andra fotometrar än från Merck, Supelco®
Leverantör: Merck
1.18750.0001 1.18751.0001 1.18752.0001 1.18753.0001
1.18750.0001EA 1530 SEK
1.18750.0001 1.18751.0001 1.18752.0001 1.18753.0001
Spectroquant® COD-celltest för andra fotometrar än från Merck, Supelco®
Testkit för miljöanalys
Compatible with many photometers and require no programming to measure the tests.
  • 16 mm cells
  • Conforms to ISO 15705