Synthetic Poly-D-Lysine, Corning®
Leverantör: Corning
354210
734-1102EA 2500 SEK
734-1102
Synthetic Poly-D-Lysine, Corning®
Proteiner
Poly-D-Lysine (PDL) är en syntetisk molekyl som används för coating för att förbättra cellvidhäftningen på plast- och glasytor. Den har använts för att odla en rad olika celltyper, särskilt neuroner, gliaceller och transfekterade celler.