Fibronektin
Leverantör: Corning
354008
356008
734-0085EA
2950
SEK
734-0085
734-0101
Fibronektin
Proteiner
Fibronektin (FN) finns i extracellulär matrix och plasma, dess huvudsakliga funktion är vid cellmigration under sårläkning och differentiering. Den kan användas som ett tunt ytskikt (coating) på cellodlingsytor för att främja cellvidhäftning, spridning och proliferering av ett stort antal olika celltyper.
Quality controlled by SDS-PAGE and tested and found negative for bacteria, fungi and mycoplasma. Source material tested for hepatitis B antigen and HIV-1 antibody.