Kollagen I
Leverantör: Corning
Collagen I återfinns i de flesta vävnader och organ, men förekommer rikligast i hud, senor och ben. Används som tunn beläggning i cell- och vävnadsodling, ofta för att förbättra vidhäftningen av celler och proliferation. När Collagen I appliceras som en gel kan det användas för att främja uttrycket av cellspecifik morfologi och funktion. Collagen I används vanligen för odling av endotelceller, hepatocyter, muskelceller och ett antal celltyper. Collagen I (hög koncentration, råttsvans) används för tredimensionella analyser som kräver en stabil gel med en maximal tredimensionell stödmatris (anvisningar medföljer produkten).
Kvalitetskontroll: Alla beredningar kvalitetskontrolleras av SDS-PAGE, testas och befinns negativa med avseende på bakterier, svamp och mykoplasma. Källmaterial till humant Collagen I testas med avseende på hepatit B-antigen och HIV-1-antikropp.