Corning® Cell-Tak™ Cell and tissue adhesive
Leverantör: Corning
354240 354241
734-1081EA 5625 SEK
734-1081 734-1083
Corning® Cell-Tak™ Cell and tissue adhesive
Cellodling-supplement och -tillsatser
Corning® Cell-Tak™ Cell and Tissue Adhesive är en sammansättning av polyfenoliska proteiner som härrör från Mytilus edulis (blåmussla). Dessa proteiner är huvudkomponenter i det lim som utsöndras av musslan för att fästa sig själv på fasta substrat i den marina miljön. Corning® Cell-Tak™ används för att fästa celler eller vävnadssektioner på många typer av ytor, inklusive plast, glas, metall, PTFE, och biologiska material. Det kan förenkla manipuleringen av biologiska prover för flera in vitro-tekniker, inklusive in situ-hybridisering, immunoanalyser, mikroinjicering, immunohistokemi, och ta fram primära celler i odling. Corning® Cell-Tak™ är biokompatibel och uppvisar ingen artspecificitet.