Cell Recovery Solution, Corning®
Leverantör: Corning
354253
734-0107EA
2025
SEK
734-0107
Cell Recovery Solution, Corning®
Cellodling-supplement och -tillsatser
Corning® Cell Recovery Solution möjliggör återvinning av celler odlade på Corning® Matrigel® Basement Membrane Matrix för påföljande biokemisk analys. Corning® Cell Recovery Solution depolymeriserar Corning® Matrigel® Matrix-geler utan enzymatisk behandling och långdragna inkuberingsperioder i höga temperaturer. Cellerna frigörs utan skada, och undviker därmed biokemiska förändringar under inkubering och nedbrytning av extracellulära delar av cellytans receptorer och vidhäftningsmolekyler.
- Icke-enzymatisk egenutvecklad lösning
- Testad med avseende på förmåga att depolymerisa ett 1 mm tjockt skikt av gelatiserad BD Matrigel™ Matrix efter en timme i 2–8 °C
- Filtrerad, testad och befunnits fri från bakterier, svamp och mykoplasma
- Stabil i minst tre månader i 2–8 °C