Syremätare, handhållen, Oxi 3205/3310
Leverantör: WTW
2BA100 2BA101 2BA300 2BA301 2BD350 2BD351 2BD352
664-0525EA 13075 SEK
664-0525 664-0526 664-0533 664-0534 664-0180 664-0140 664-0181
Syremätare, handhållen, Oxi 3205/3310
Elektrokemimätare Syremätare
Waterproof handheld meters designed for unlimited outside use.
  • Stor display som är lättavläst även vid sämre ljusförhållanden
  • Robust hölje och silikonknappsats med skyddsklass IP 66/67
  • Upp till 2500 timmar kontinuerlig drift med ett batterikit
  • Stort dataminne (datum, klockslag och id-nummer (gäller oxi 3210))
  • 4 valbara språk (engelska, tyska, franska, spanska)
For challenging measurements in the field and on the plant, e.g. water/wastewater analysis, chemical/pharmaceutical industry, etc.
Oxi 3310:
- Utökat minne för 5000 GLP-kompatibla värden
- Tidsstyrd datalogger med justerbara intervaller för långtidsövervakning
- Vattenskyddat mini-USB för PC
The Oxi 3205 is the same as Oxi 3210 without memory but including simplified functions.
Beställningsinformation: Alla syremätare kan fås i set med elektrod och tillbehör.