Konduktivitetsmätare, handhållen, Cond 3110/3310
Leverantör: WTW
2CA100 2CA101 2CA103 2CA300 2CA301
663-8121EA 11925 SEK
663-8121 663-8122 663-8124 663-8129 663-8130
Konduktivitetsmätare, handhållen, Cond 3110/3310
Elektrokemimätare Konduktivitetsmätare
Waterproof handheld meters designed for unlimited outside use.
  • Stor display som är lättavläst även vid sämre ljusförhållanden
  • Robust hölje och silikonknappsats med skyddsklass IP 66/67
Cond 3110: Reliable, clearly designed meter for basic and standard measurements, e.g. in educational applications.
- Stor LCD-display
- Enkel att använda
- Inbyggd timer för korrekta mätningar
- Automatisk temperaturkompensation
- Upp till 1000 timmar kontinuerlig drift med ett batterikit
Cond 3310: För professionella mätningar med krav på dokumentation och dataöverföring.
- Grafisk display med bakgrundsbelysning
- Menystyrd
- Stort dataminne (datum, klockslag och id-nummer för mätningar)
- Utökat minne för 5000 GLP-kompatibla värden
- Tidsstyrd datalogger med justerbara intervaller för långtidsövervakning
- Vattenskyddat mini-USB-port för PC
For challenging measurements in the field and on the plant, e.g. water/wastewater analysis, chemical/pharmaceutical industry.
Same specifications as Cond 3110, with:
Beställningsinformation: Alla konduktivitetsmätare kan fås i set med givare och tillbehör.