Digitalbyrett, Titrette®
Leverantör: Brand
4760151 4760161 4760251 4760261 4760451 4760141 4760241
613-0795EA 12575 SEK
613-0795 613-0796 613-0905 613-0906 613-3840 613-2314 613-5796
Digitalbyrett, Titrette®
Byretter
Ställbar volym.
  • Lätt, flexibel och kompakt byrett med hög noggrannhet – precis titrering inom feltoleranserna enligt klass A
  • Smidig drift med stora, lätthanterliga vred för droppvis titrering med hög känslighet
  • Ytterligare fyra funktioner underlättar arbetet: justering med Easy Calibration, kalibreringsschema där datum för nästa kalibrering sparas, strömbesparing med automatisk avstängning, inställning för ändring av decimalplats
  • Lätt att ta isär för rengöring, underhåll och byte av delar
  • Datautgång (tillval) för dataöverföring direkt till datorn, vilket eliminerar överföringsfel vid transkription av primärdata för att utföra en viktig GLP-åtgärd
Titrera snabbt och tillförlitligt med högsta precision, även i trånga utrymmen utan behov av ström.
Titrette® har ett innovativt mätsystem - uppfyller de strikta feltoleranserna (är relaterade till nominell volym) för glasbyretter klass A enligt DIN EN ISO 385.
Leveransinformation: Titrette® levereras med certifikat, teleskopiskt uppsugningsrör (170 - 330 mm), recirkulationsrör, två mikrobatterier (AAA/UM4/LR03), tre PP adaptrar (GL 45/32, GL 45/S 40 och GL 32/NS 29/32) och två färgade ljusskyddande inspektionsfönster. Titrette® med datautgång levereras dessutom med: anslutningskabel (Sub D kontakt, 9 stift) och CD med drivrutiner, kommunikationsprotokoll, applikationsexempel och en speciell användarhandbok.