PerfeCTa® qPCR ToughMix®
Leverantör: Quantabio
PerfeCTa® qPCR ToughMix® är en 2X koncentrerad bruksfärdig reaktionscocktail för PCR-amplifiering av DNA-templat som övervinner många kända PCR-hämmare vilka ofta finns i obearbetade prover som extraherats från miljöprover, växtvävnad eller animalisk vävnad. Det är en mångsidig och robust reagens för realtids-qPCR som ger maximal känslighet och effektivitet för PCR med ett antal olika fluorogena probtekniker, inklusive TaqMan® hydrolysprober. PerfeCTa® qPCR ToughMix® innehåller alla reaktionskomponenter som behövs, förutom primrar, prob(er) och DNA-templat. Den ljusblå färgen hos AccuVue™, ett spårningsfärgämne, förenklar reaktionssammansättningen på vita eller genomskinliga plattor och bidrar till att minimera antalet pipetterings- eller blandningsfel. Den stör inte qPCR-prestandan eller påverkar produktens stabilitet.
En viktig komponent i PerfeCTa® qPCR ToughMix® är ett ultrarent, mycket processivt värmestabilt DNA-polymeras som kombineras med monoklonala antikroppar med hög aviditet. Den här egenutvecklade polymerasblandningen har hög motståndskraft mot PCR-hämmare och ger en extremt stringent automatisk hot-start och ger PCR-mixen stabilitet för tillfällig förvaring i rumstemperatur före PCRamplifiering. PerfeCTa® qPCR ToughMix® ger exceptionell prestanda med antingen snabba eller konventionella PCR-cyklingsprotokoll.
Leveransinformation: Kiten kan fås med eller utan ROX referensfärgämne. Alla kit innehåller 2X reaktionsbuffert innehållande optimerade koncentrationer av MgCl?, dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), DNA-polymeras för hot-start, AccuVue™ blått qPCR-färgämne och stabilisatorer.