Förvaringslåda, MagLab™ serie
Leverantör: HEATHROW
HS23500 HS23502 HS23503 HS23504
211-0382EA 1425 SEK
211-0382 211-0384 211-0385 211-0386
Förvaringslåda, MagLab™ serie
Lådor Förvaringslådor
MagLab ™-serien används för att organisera laboratorieprodukter från bänkytan.
ABS, färgad.
  • MagRack ™ har plats för fyra 50 ml och nio 15 ml rör
  • MagWipe ™ har plats för en standard (11×21 cm) Kimwipes ® ask
  • MagPette ™ har plats för två pipetter (passar de flesta märken)
  • MagBox ™ har plats för olika tillbehör
Säljs individuellt eller som ett set med fyra st. Varje enhet monteras med magneter som håller på de flesta metallytor.