Magnetiska kulor, Mag Sepharose™ Xtra
Leverantör: Cytiva
28-9670-62 28-9670-56
28-9670-62EA 3125 SEK
28-9670-62 28-9670-56
Magnetiska kulor, Mag Sepharose™ Xtra
Kulor Magnetiska pärlor
Protein A Mag Sepharose Xtra magnetic beads are designed for rapid, small-scale purification and screening of monoclonal and polyclonal antibodies from serum and cell supernatants.
  • Robust parallell screening av proteiner med hög reproducerbarhet
  • Synliga, sepharosbaserade magnetiska kulor med hög densitet ökar enkelheten i hanteringen
  • De icke-adherenta kulorna eliminerar nedsmetning och aggregatbildning, och kan användas utan detergenter
  • Hög renhetsgrad och högt utbyte
  • Infångning av proteiner från små och stora provvolymer (lägre µl- till högre ml-skalan)
More Product Information
Order Now
SPECIFIKATIONER
Bindningskapacitet >27 mg human IgG/ml medium
Environmentally Preferable
Partikelstorlek 37 - 100 µm
Storage conditions Storage solution ethanol 20%, 10% medium slurry