VWR®, Kalibreringsviktset, klass F1
Leverantör: VWR Collection
611-8603EA 0 SEK
611-8603 611-8292 611-8604 611-8605 611-8606 611-8607 611-8608 611-8610 611-8611 611-8612 611-8613 611-8614 611-8615 611-8616 611-8618 611-8619 611-8620 611-8621 611-8632 611-8633 611-8634 611-8635 611-8636 611-8637 611-8638 611-8639 611-8641 611-8642 611-8643 611-8644 611-8645 611-8646 611-8647 611-8649 611-8650 611-8651 611-8652 611-8602 611-8461 611-8462 611-8463 611-8464 611-8465 611-8466 611-8467 611-4934 611-4935 611-4940 611-4941
VWR®, Kalibreringsviktset, klass F1
Vikter Kalibreringsvikter
Vikt i antimagnetiskt polerat rostfritt stål. Passar för elektroniska precisionsvågar med medelhög upplösning. Vikter har justeringshåligheter för vikter på över 20 g.
  • Trådvikter upp till 500 mg
  • Identifieringsnummer garanterar spårbarhet för vikter över 1 g
  • Finns med eller utan certifikat
Conform to OILM R111 recommendations.
Certifikat: Uppfyller rekommendationerna i OILM R111.
Beställningsinformation: Alla viktuppsättningar listade i "uppsättningsinnehåll"-tabellen är tillgängliga med eller utan COFRAC-certifikat - vänligen besök webbplatsen eller kontakta ditt lokala Avantor-försäljningskontor. Vikter finns också tillgängliga individuellt - sök efter produkten 'Kalibreringsvikter, Klass F1'.