PCR-kit II, mykoplasma
Leverantör: PanReac AppliChem
A8994.0050 A8994.0025 A8994.0100
A8994.0050EA 15925 SEK
A8994.0050 A8994.0025 A8994.0100
PCR-kit II, mykoplasma
Testsystem för mikrobiologi Tester för mikroorganismer
Lyofiliserad PCR-blandning för detektion av mykoplasma i cellodlingar med traditionell PCR.
Uppfyller kriterierna i avsnitt 2.6.7 i Ph. Eur.
Shipped at room temperature.
Leveransinformation: Levereras utan Taq DNA-polymeras. Kiten innehåller PCR-primernukleotidblandning, reaktionsbuffertlösning, vatten (av PCR-kvalitet), positiv templatkontroll och internt kontroll-DNA.