VWR®, Perforerbara filmer för ELISA och generell inkubering
Leverantör: VWR Collection
391-1263EA 980 SEK
391-1263 391-1277
VWR®, Perforerbara filmer för ELISA och generell inkubering
Tätningar Microplate tätningar
Enkelt perforerbar, 94,1 µm tjocka PE-filmer med självhäftande akrylmaterial möjliggör direkt provåtervinning med en- eller flerkanalspipett samt robotnål.
  • Temperaturintervall mellan −40 °C och +90 °C
Varje film L×D: 142,9×82,6 mm
Each film L×D: 142,9×82,6 mm