VWR®, Förskuren, perforerbar vinylfilm för robottillämpningar
Leverantör: VWR Collection
391-1286EA 1625 SEK
391-1286 391-1287
VWR®, Förskuren, perforerbar vinylfilm för robottillämpningar
Tätningar Microplate tätningar
Dessa 106,7 µm tjocka vinylfilmer med ett 20 µm tjockt vidhäftande lager är utformade för att tillfälligt skydda proverna i en 96-brunnsplatta från kontamination och avdunstning.
  • Skyddar prover och begränsar avdunstningen kortsiktigt
  • Förskurna flikar böjs inåt utan att sätta igen sonder eller spetsar
  • Flikarna återförsluts och ger fortsatt skydd efter provtagning
  • Rekommenderat temperaturintervall mellan -40 och +90 °C
Ett förskuret mönster över varje brunn separerar filmen i fyra flikar som lått böjs inåt vid tryck från robotsond eller pipettspets; ger tillgång till provet utan att sond eller spets sätts igen. De elastiska flikarna återgår till sin originalposition efter provtagning och provet skyddas åter. För långvarigt skydd av prover efter provtagning bör en film för kontinuerligt bruk läggas ovanpå som ett andra lager. Passar för försegling av alla 96-brunnsplattor av standardstorlek.
L×D för varje film: 145,5×79,4 mm