Mikroplattläsare, Multiskan FC
Leverantör: THERMO LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
51119000 51119100
736-0355EA 0 SEK
736-0355 736-0356
Mikroplattläsare, Multiskan FC
Plattläsare
Multiskan FC är en kompakt, pålitlig och robust fotometer för mikroplattor som kan läsa 96-brunnsplattor för en mängd olika tillämpningar. Den ger snabba och exakta avläsningar med utmärkt linjäritet. En av modellerna i serien kommer med en inkubator, har temperaturstyrning upp till 50 °C samt klarar att läsa av 384-brunnsplattor. Det tar endast 6 sekunder att läsa en 96-brunnsplatta och 12 sekunder att läsa en 384-brunnsplatta. Våglängdsområdet från 340 till 850 nm gör Multiskan FC lämpad för tillämpningar från enzymkinetik till Lowry-tester.
  • Lättanvänt flerspråkigt gränssnitt med stor färgskärm
  • Används antingen som fristående instrument med intern programvara, eller med PC-styrning med SkanIt-programvara
  • De kompakta måtten spar utrymme i laboratoriet och underlättar automatiserade procedurer
  • USB-port för enkel dataöverföring
  • Tillförlitlig prestanda dag efter dag, år efter år
  • Robotkompatibilitet för miljöer med hög provgenomströmning
The Multiskan™ FC (IVD model) with internal software conforms to the European IVD directive, making it ideal for qualitative and quantitative ELISA applications in clinical laboratories.
Leveransinformation: Levereras komplett med tre standardfilter (405, 450 och 620 nm) samt SkanIt-programvara.