qPCR SuperMixes, PerfeCTa®
Leverantör: Quantabio
95051-500 95050-500 95052-500 95050-02K 95051-02K 95052-02K
733-1188EA 15650 SEK
733-1188 733-1184 733-1192 733-1185 733-1189 733-1193
qPCR SuperMixes, PerfeCTa®
Nukleinsyrareagens qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
PerfeCTa® qPCR SuperMixes i 2X koncentration är reaktionsblandningar som är färdiga att använda och som innehåller alla komponenter förutom primrar, prob(er) och templat för qPCR.
  • Stort dynamiskt omfång för högre tillförlitlighet
  • Överlägsen antikroppsförmedlad snabbstart ger högre specificitet och därmed exaktare kvantifiering
Dessa SuperMixar innehåller buffertar och stabiliseringsmedel som optimerats för att ge högsta PCR-effektivitet, reproducerbarhet och känslighet tillsammans med TaqMan® och TaqMan® MGB-prober. Den förbättrade specificiteten hos PerfeCTa® qPCR SuperMixes motverkar korsreaktioner mellan homologa sekvenser samt förbättrar detektionen och upplösningen i SNP-tillämpningar. En nyckelkomponent är AccuStart™ Taq DNA-polymeras med monoklonala antikroppar som binder och inaktiverar polymeras före det första PCR-denatureringssteget. Vid värmeinaktivering (2 minuter vid 95 °C) denatureras antikropparna irreversibelt och frigör fullt aktivt, omodifierat Taq DNA-polymeras. Detta underlättar specifik och effektiv primerextension i rumstemperatur. Perfecta® qPCR SuperMixes finns med eller utan referensfärgämne för att ge kompatibilitet med olika realtidsinstrument för qPCR.
Provkit finns tillgängliga vid förfrågan.