UV-transilluminator, stationär
Leverantör: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
95-0180-02 95-0456-02 95-0414-02 95-0413-02 95-0417-02 95-0449-02 95-0452-02 95-0458-02 95-0459-02
732-1110EA 23150 SEK
732-1110 732-4390 732-4369 732-4368 732-4372 732-4388 732-4389 732-4391 732-4392
UV-transilluminator, stationär
Ljusbox UV-ljusbox
All Benchtop transilluminators are compact, lightweight and offer an economical alternative to the High Performance series transilluminators. With the exception of model M-10E, all single wavelength models are equipped with an 8 W, 302 nm UV tube. Hi/Med/Lo intensity settings (on single UV wavelength models) are for UV illumination fluorescence viewing and photography applications. The ‘Lo' intensity setting reduces photonicking and the ‘Hi' and 'Med' intensity settings are for analytical documentation work.
  • Olika storlek kan väljas på filterarbetsytan
  • Modeller med endast en UV-våglängd anpassar sig till olika tillämpningar genom valbar intensitetsinställning (Hi/Med/Lo)
  • På modeller med två UV-våglängder kan du välja mellan långvåg, för betraktande av geler under lång tid, och mellanvåg, för ökad fluorescens för fotodokumentation
  • Modeller med tre UV-våglängder erbjuder långvåg, mellanvåg och kortvåg i en och samma enhet
  • Klart lock, som blockerar UV-ljus, ingår
Modellen med två UV-våglängder har samma storlek och design som andra Benchtop-modeller, men har bara en intensitet och är utrustade med mellanvågs- (302 nm) och långvågs-UV (365 nm) i en och samma enhet. Modellerna med tre våglängder låter dig välja 365 nm, 302 nm eller 254 nm i en och samma kompakta enhet.
B×D×H (endast M-10E): 260×184×114 mm
B×D×H (modeller med två UV-våglängder och modeller med en UV-våglängd/reglerbar intensitet, förutom M-10E): 356×279×122 mm
B×D×H (modeller med tre UV-våglängder): 356×279×137 mm
Obs! Höjdmåttet inkluderar UV-blockeringsskyddet
Vikt: 6,8 kg