VWR®, Värmebeständig film för PCR
Leverantör: VWR Collection
391-1254EA 1450 SEK
391-1254 391-1255 391-1294 731-0321
VWR®, Värmebeständig film för PCR
Tätningar Microplate tätningar
De här värmebeständiga filmerna, tjocklek 74,9 µm, har konstruerats för termiska cyklingstillämpningar. Polypropylenfilmerna är inte perforerbara. För PCR-tillämpningar där perforering med pipettspetsar eller robotgivare krävs för produktåtervinning används filmer av aluminiumfolie. För tillämpningar inom realtids-PCR där högsta möjliga optiska klarhet krävs används optiskt genomskinliga polyesterfilmer.
  • Rekommenderas för temperaturer mellan −40 och +120 °C
  • Certifierat fria från DNas, RNas och nukleas
Varje film L×D: 135,1×79,4 mm med tillräckligMore Product Information