Uppvärmd pincett, Speci®-Ceps
Leverantör: VWR Collection
720-2750EA 0 SEK
720-2750 ITGEHF10 720-2752 720-2753
Uppvärmd pincett, Speci®-Ceps
Pincetter
Speci®-Ceps är elektriskt uppvärmda pincetter som är avsedda för beredning av objektglas för histologiska eller histopatologiska applikationer.
  • Kontinuerlig användning, utan justeringar och utan påverkan av mediets eller vävnadens temperatur
  • Du slipper anstränga dig för att hålla pincetten vid en användbar temperatur och kan koncentrera dig på att rikta vävnaden på rätt sätt
  • Resulterar i markant produktivitetshöjning
För att förhindra att de kalla spetsarna får det flytande vaxmediet att stelna måste man med jämna mellanrum ta bort pincetten och värmaMore Product Information
Order Now
SPECIFIKATIONER
Environmentally Preferable