Avkalkningslösning, OSTEOMOLL® och OSTEOSOFT®
Leverantör: Merck
1.01728.1000 1.01736.1000 1.01728.9010 1.01736.2500
1.01728.1000EA 555 SEK
1.01728.1000 1.01736.1000 1.01728.9010 1.01736.2500
Avkalkningslösning, OSTEOMOLL® och OSTEOSOFT®
Infärgningsmedel Microscopy and staining reagents
Hard tissue like bones or teeth, and all specimens of calcified tissue like bone marrow punches require special pre-treatment before routine processing by a histological laboratory.
OSTEOMOLL® avkalkar effektivt och kan användas två gånger beroende på vävnadens storlek och densitet, förutsatt att lösningen fortfarande är klar efter den första avkalkningsproceduren.
OSTEOSOFT® används för mild avkalkning baserad på komplexbildande agenter särskilt om immunohistologiska rutiner följer.